Learn More
Horst™ Ruban de chauffage lisse modèle HBS
This versatile heating tape meets high requirements regarding heating power and operating temperature in a dry environment.
Marque: Horst™ 20311
Code nomenclature Nacres: NB.76
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
- Tension nominale : 230 V∼
- Câble de branchement : 0,5 m
- Épaisseur : 5,5 mm
- Rayon de recourbement min. : 10 mm
- Tresse de protection : Nickel
Spécification
4 Lm | |
230 V | |
HBS | |
900 w | |
Ruban de chauffage lisse |
4 m | |
Tension ∼230 V | |
0,5 m | |
30 mm | |
400°C |