Learn More
hCG beta Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | hCG beta |
---|---|
Concentration | 0.23 mg/mL |
Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16838813
|
Proteintech
11615-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 03-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16828813
|
Proteintech
11615-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 03-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Human chorionic gonadotropin (hCG) is a placental hormone that stimulates secretion of the pregcy-sustaining steroid progesterone. hCG is a member of a family of glycoprotein hormones includes pituitary hormones lutropin (luteinizing hormone;LH), follitropin (follicle-stimulating hormone; FSH) and thyrotropin (thyroid-stimulating hormone; TSH). Members of this family are all composed of disulfide-rich heterodimers with two dissimilar subunits namely alpha- and beta-subunits. Alpha subunit, which is common to all the members of the family within a given species, with distinct but homologous beta subunits which confer hormone specificities.Spécification
hCG beta | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
P0DN86 | |
1082 | |
hCG beta Fusion Protein Ag2191 | |
Primary | |
-20°C | |
CGB3 |
0.23 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
CG beta, CGB, CGB3, CGB5, CGB7, CGB8, hCG, hCGB | |
CGB3 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |