Learn More
Thermo Scientific™ HCS Studio™ 2.0 Cell Analysis Software, client installation
Acquérez et analysez l’imagerie et les données cellulaires grâce à un logiciel de contrôle, de visualisation et d’analyse pour instruments à haute densité.
Marque: Thermo Scientific™ SX000041A
Description
Fournissez le contrôle, la visualisation et l’analyse grâce au logiciel d’analyse cellulaire Thermo Scientific™ HCS Studio™ 2.0, un logiciel pour instruments à haute densité de premier plan intégrant l’analyse quantitative des cellules, l’autofocus, l’exposition automatique et les outils d’analyse des sous-populations cellulaires avec une simple analyse des plaques.
Une différence mesurable pour tous :
Orienté vers le flux de travail et simple à naviguer, le logiciel d’analyse cellulaire HCS Studio 2.0 permet d’accéder à toutes les fonctions de configuration et de contrôle des instruments à l’aide d’outils intuitifs. Des procédés guidés, avec retour d’information visuel, permettent la configuration des protocoles de dosage, l’acquisition d’images, l’analyse et le balayage. Gagnez du temps en procédant à l’acquisition et à l’analyse simultanément. En garantissant la capture uniquement du nombre de cellules statistiquement significatif, moins de temps est consacré inutilement au balayage.
Le logiciel d’analyse cellulaire HCS Studio 2.0 équilibre avec maîtrise la flexibilité et la facilité d’utilisation grâce à des interfaces intuitives, une conception intelligente et de puissants outils d’analyse d’images entraînant des mesures dynamiques significatives au niveau des cellules, des puits et des champs.Points clés :
- Analyser plusieurs formats d’image – permet d’importer des formats d’image à partir de diverses sources et dans plusieurs types de fichiers différents, individuellement ou en lot, organisés pour l’analyse, puis analysés et stockés dans le logiciel de gestion d’images et de bases de données Thermo Scientific™ Store™
- Comparer et optimiser deux niveaux biologiques – vous permet d’appliquer et d’interagir simultanément avec deux types de biologie sans risque d’être biaisé
- Mettre à l’échelle pour des analyses complexes – mettez à l’échelle en toute transparence grâce à une multitude d’algorithmes, de visualisation et d’outils d’aide en ligne réduisant la complexité et l’investissement de temps pour le développement des dosages
Spécification
HCS Studio™ | |
Lecteurs d’analyse à haute densité (HCA) ArrayScan, plateforme de criblage à haute densité (HCS) CellInsight CX5 | |
Acquisition d’images, analyse d’images |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.