Learn More
Kautex™ PEHD, Bonbonne
Capacité métrique : 25 l
Marque: Kautex™ 2000084135
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 1.23300kg
Description
- Couleur naturelle
- Marquages de graduation imprimés en bleu
- Bouchon à visser
- Disponible avec robinet d’arrêt
Spécification
Bonbonne | |
50 mm | |
25 l | |
Oui | |
1/boîte |
6,6 gal | |
275 mm | |
HDPE | |
5 |