Learn More
Kartell™ Récipients en PEHD avec bouchons à vis
Catalog Number p-8013567
Click to view available options
Capacité:
5 ml
10 ml
30 ml
90 ml
180 ml
Conçus pour permettre des échantillons de petite qualité sans interférer avec les épaules internes du récipient. Les récipients en PEHD Kartell™ avec bouchons à vis offre une excellente résistance chimique, ce qui en fait la solution idéale pour stocker le mercure.
  • Idéaux pour la conservation du mercure
  • Étanche
  • Robuste
  • Paroi robuste
  • Adapté aux denrées alimentaires
Capacité 10 ml
Matériau du bouchon HDPE
Type de bouchon Bouchon à vis
Diamètre (métrique) 21 mm
Hauteur (métrique) 58,4 mm
Type de produit Récipient
Capacité (métrique) 10 ml
Diamètre (métrique) interne 17,6mm
À utiliser avec (application) Denrées alimentaires, stockage du mercure
Comprend Bouchon à vis
Matériau PEBD
Quantité 10/boîte
Épaisseur (métrique) 1,7 mm
Poids (métrique) 13 g
Couleur de bouchon Blanc
Forme Rond