Learn More
Buerkle™ Jerrican en PEHD
4.87 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23267" pour bénéficier de cette offre.
5.11 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21741" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "23267" pour bénéficier de cette offre.
5.11 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21741" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Capacité (métrique):
2,5 L
5 l
10 L
20 L
30 L
Dimensions (L x l x H):
153 x 115 x 208 mm
190 x 145 x 251 mm
230 x 190 x 310 mm
290 x 246 x 385 mm
320 x 284 x 435 mm
Description
- Pour le stockage ou le transport
- HDPE
- Avec approbation UN pour le transport
- Couvercle à vis avec robinet de vidange disponible en tant qu’accessoire
Spécification
Capacité (impériale) | 0,66 gal |
Type de produit | Jerrican |
Certifications/Conformité | Approbation UN 3H1/Y1.6/150 |
Couleur de bouchon | Rouge |
Type de bouchon | DIN45 |
Description | Boîte |
Capacité (métrique) | 2,5 L |
Dimensions (L x l) | 153 x 115 mm |
Dimensions (L x l x H) | 153 x 115 x 208 mm |
Matériau | HDPE |