Learn More
Semadeni™ Trémie requise en PEHD
Marque:  Semadeni™ 4172
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 11757202
  • 69.38€ / 1 pièce
Expédition estimée: 23-04-2024
Spécification
10 L
HDPE
325 mm