Learn More
Huenersdorf™ Pelle en PEHD
Utilisez la pelle en PEHD Huenersdorf™ dans le secteur commercial, les environnements domestiques et les loisirs.
Marque:  Huenersdorf™ 920903
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Code produit. 11742015
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
  • Naturel
  • Haute qualité
  • Matériau en PEHD robuste
  • Naturel
  • Haute qualité
  • Matériau en PEHD robuste.
Spécification
Spécification
Pelle
3/boîte
Naturel
HDPE
1500 ml
400 mm