Learn More
Masterflex™ Raccord cannelé à connecteur droit, PEHD
Associez ces raccords droits PEHD simples et économiques à une tubulure souple pour vos applications à basse pression (généralement moins de 30 psi). Les raccords cannelés à connecteur droit en PEHD glissent dans la tubulure souple. Grâce à son élasticité, la tubulure est maintenue sur le raccord pour les installations à basse pression.
23.55€ - 48.15€
Spécification
Type de produit | Raccords cannelés |
---|---|
Matériau | HDPE |
Quantité d’emballage | 10/boîte |
Code produit | Marque | À utiliser avec | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11755559
|
Masterflex™
30621-92 |
Tubulure de 1/2 pouces de D.I. |
23.55€
10 pièces |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11745559
|
Masterflex™
30621-89 |
Tubulure de 3/8 pouces de D.I. |
23.55€
10 pièces |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11735559
|
Masterflex™
30621-87 |
Tubulure de 5/16 pouces de D.I. |
23.55€
10 pièces |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11785549
|
Masterflex™
30622-55 |
Tubulure de 3/16 pouces de D.I. |
24.95€
10 pièces |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11795549
|
Masterflex™
30621-85 |
Tubulure de 1/4 pouces de D.I. |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Conçu pour un assemblage rapide et facile sans outils
- Offre une bonne résistance chimique
- Temp. : - 53 à 65°C
- Stérilisation par oxyde d’éthylène
Spécification
Raccords cannelés | |
HDPE | |
10/boîte |