Learn More
Huenersdorff™ Récipient universel en PEHD
Stockez et transportez vos articles de laboratoire dans le récipient universel en PEHD Huenersdorftrade;. Il est résistant aux acides et aux produits chimiques, possède un couvercle hermétique et peut être congelé et empilé.
Marque: Huenersdorff™ 911100
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
ulliRécipient universel/liliNaturel pour applications variées/liliEn PE homologué pour le contact alimentaire/li/ulSpécification
200 ml | |
Couvercle à capuchon | |
Polyéthylène | |
Homologué pour le contact alimentaire | |
Couvercle à fermeture hermétique | |
Récipient | |
42 mm |
PEBD | |
Naturel | |
Rond | |
Congélateur, lave-vaisselle, micro-ondes | |
Empilable | |
30/boîte | |
98 mm |