Learn More
Huenersdorff™ Récipient universel en PEHD
Stockez et transportez vos articles de laboratoire dans le récipient universel en PEHD Huenersdorftrade;. Il est résistant aux acides et aux produits chimiques, possède un couvercle hermétique et peut être congelé et empilé.
89.36€ - 193.00€
Spécification
Matériau du bouchon | PEBD |
---|---|
Type de bouchon | Couvercle à capuchon |
Couleur | Naturel |
Matériau | Polyéthylène |
À utiliser avec (application) | Homologué pour le contact alimentaire |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11726735
|
Huenersdorff™
910200 |
1000 ml | 127 mm |
115.54€
16 pièces |
Expédition estimée: 17-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11786735
|
Huenersdorff™
911100 |
200 ml | 42 mm |
126.00€
30 pièces |
Expédition estimée: 10-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11706745
|
Huenersdorff™
911200 |
400 ml | 55 mm |
99.32€
20 pièces |
Expédition estimée: 25-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11726745
|
Huenersdorff™
911300 |
700 ml | 88 mm |
136.74€
25 pièces |
Expédition estimée: 17-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11736745
|
Huenersdorff™
911400 |
1000 ml | 110 mm |
169.60€
20 pièces |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15282929
|
Huenersdorff™
911400 |
1000 ml | 110 mm |
89.36€
20 pièces |
Expédition estimée: 17-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11766735
|
Huenersdorff™
910600 |
2000 mL | 64 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
ulliRécipient universel/liliNaturel pour applications variées/liliEn PE homologué pour le contact alimentaire/li/ulSpécification
PEBD | |
Naturel | |
Homologué pour le contact alimentaire | |
Empilable |
Couvercle à capuchon | |
Polyéthylène | |
Congélateur, lave-vaisselle, micro-ondes | |
Récipient |