Learn More
Buerkle™ Récipients de stockage universels en PEHD
Récipients de stockage pratiques avec bords de préhension fermés pour un transport en toute sécurité des matières liquides ou en sachets. Bords intérieurs arrondis et surfaces intérieures lisses pour un nettoyage facile, à utiliser dans le secteur de l’alimentation et de l’hygiène.
55.65€ - 120.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Règlementation (CE) n° 1935/2004, Règlement (UE) 10/2011 |
---|---|
Description | Finition intérieure lisse |
Couleur | Blanc |
Matériau | HDPE |
Forme | Rectangulaires |
Alert:
Attention !Assurez-vous de prendre en compte la “liste de résistance chimique” !
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10040521
|
Buerkle™
3418-0129 |
29 L |
55.65€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13117673
|
Buerkle™
3418-0148 |
48 l |
79.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10434492
|
Buerkle™
3418-0194 |
94 l |
120.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- PEHD, blanc
- Peut s’empiler
Spécification
Règlementation (CE) n° 1935/2004, Règlement (UE) 10/2011 | |
Blanc | |
Rectangulaires | |
Empilable | |
660 mm |
Finition intérieure lisse | |
HDPE | |
Produits alimentaires et secteur de l’hygiène | |
Récipient de stockage | |
450 mm |