Learn More
Buerkle™ Récipient à déchets jetables à large col en PEHD
76.88 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23267" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "23267" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Capacité (métrique):
3,6 L
6 l
10 L
26 L
34 L
Description
- En PEHD
- Température résistante de -20°C à +80°C
- Homologation de transport UN pour les matières solides 1H2/X.
Spécification
Diamètre (métrique) | 316 mm |
Hauteur (métrique) | 425 mm |
Capacité (métrique) | 26 L |
Description | Baril à col large |
À utiliser avec (application) | Utilisé pour l’élimination ou le stockage des liquides, poudres ou granulés |
Comprend | Bouchon |
Matériau | HDPE |
Certifications/Conformité | Homologation UN pour le transport 1H2/X |
Forme | Rond |