Learn More
BRAND™ Flacons de stockage à col large en PEHD
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 l
10 l
Description
- En PEHD
- Col large
- Avec bouchon à vis et poignée de transport
Spécification
Type de bouchon | Bouchon à vis |
Type de produit | Flacon de stockage |
Capacité (métrique) | 5 l |
Comprend | Poignée de transport |
Matériau | HDPE |
Closure Included | Oui |