Learn More
DWK Life Sciences Fiole d'espace de tête, ND20
Les fioles d'espace de tête sont caractérisées par une paroi plus épaisse et un fond arrondi, ce qui les rend plus résistantes à la pression.
Marque:  DWK Life Sciences 225606
Informations supplémentaires : Poids : 0.84100kg
Code produit. 16636832
  • 20.39€ / 100 pièces
Date d’expédition estimée: 19-11-2021
Ajouter au panier
Description
Description
Les flacons pour chromatographie en phase gazeuse (flacons d’espace de tête) sont disponibles en différentes tailles et sont livrés avec une finition à sertir ou à visser. Les flacons d’espace de tête doivent supporter une pression interne élevée. Par conséquent, l’épaisseur de la paroi des flacons d’espace de tête est plus élevée que celle des flacons standard pour la chromatographie liquide : 1,2 mm contre 0,9 mm. Les flacons d’espace de tête sont disponibles avec un fond plat ou arrondi. Le fond arrondi est plus robuste et donc plus résistant à la haute pression qui s’accumule à l’intérieur du flacon pendant le processus de chauffage.
  • Les fonds et épaulements arrondis sont plus robustes et permettent un chauffage uniforme et un fonctionnement plus sûr à haute température
  • Paroi plus épaisse (1,2 mm) par rapport aux flacons de chromatographie standard (0,9 mm)
  • Les flacons avec finition biseautée / HS sont dotés d’un joint plus étanche en raison de la surface d’étanchéité réduite entre le sertissage et le verre
  • Les flacons à fond arrondi sont parfaits pour le transport automatisé : le flacon tombe plus facilement dans les bains à sec et les racks
  • Conditionnés dans des boîtes en PP inviolables et refermables pour une protection contre la contamination pendant le transport et le stockage
  • Peut être utilisé en association avec des joints en aluminium standard, des joints magnétiques ou des joints à dépressurisation
Spécification
Spécification
Col standard
22 mm
5 mL
Plat
Autoclavables
100
Non
Transparent
Verre borosilicaté (5.1)
Chromatographie en phase gazeuse (GC)
ND20
38 mm
1,2 mm