Learn More
Grant Instruments™ Serpentin de refroidissement échangeur de chaleur
Peut être fixé à une source d’eau froide ou à un bain à circulation réfrigéré. Le serpentin échangeur de chaleur Grant Instruments™ maintient le bain à 2°C au-dessus de la température du liquide de refroidissement.
Marque:  Grant Instruments™ CW26
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 2.00000kg
Code produit. 15345872
  • 567.10€ / 1 pièce
Expédition estimée: 27-05-2024
Description
Peut être fixé à une source d’eau froide ou à un bain à circulation réfrigéré.Le serpentin d’échange thermique Grant Instruments™ maintient le bain à 2°C au-dessus de la température du liquide de refroidissement.
  • Bobine d’échange de chaleur en acier inoxydable pouvant être fixée à une source d’eau froide ou à un bain à circulation réfrigéré
  • Peut être utilisé pour maintenir une température de bain-marie supérieure à 2° à la température du liquide de refroidissement utilisé
  • Compatible avec OLS 26 Aqua Pro
Spécification
Spécification
OLS26
Bobine d’échange thermique