Learn More
Bibby Scientific™ Élément chauffant Electrothermal™
Éléments chauffants de rechange pour bains d’air Soxhlet. Les éléments chauffants Electrothermal™ Bibby Scientific™ sont disponibles pour les flacons d’une capacité de 100 ml et 500 ml.
119.00€ - 245.00€
Spécification
À utiliser avec | Extracteur Soxhlet de rechange |
---|---|
Type de produit | Résistance |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11517497
|
Bibby Scientific™
10086-61 |
100 ml |
119.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11527547
|
Bibby Scientific™
99967-10 |
500 mL |
245.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Éléments chauffants de rechange pour bains d’air Soxhlet.
- Disponible en capacité de 100 ml et 500 ml
- Éléments chauffants de rechange pour bains d’air Soxhlet.
- Capacités disponibles : 100 ml et 500 ml
Spécification
Extracteur Soxhlet de rechange | |
Résistance |