Learn More
Electrothermal™ Cartouche de rechange pour chauffe-ballon RE0100 100 ml.
Permet de s’assurer que la température dans un chauffe-ballon est répartie uniformément dans le fond.
Marque:  Electrothermal™ 03012-25
Code nomenclature Nacres: NB.76
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 11718412
  • 250.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 19-04-2024
Description
  • Pour un flacon d’une capacité de 100 ml
  • Fournis individuellement
  • Convient uniquement aux séries EM, EM/E, EM/C, EM/CE
Spécification
Spécification
Capacité du flacon de 100 ml
230 V
Élément chauffant pour chauffe-ballon
Chauffe-ballons de série EM
60 W
50/60 Hz