Learn More
Gestigkeit Harry™ Plaque chauffante, 100°C à 300°C, alliage d’aluminium
Forme : Rectangle ; Taille : 20 x 14 po
Marque: Gestigkeit Harry™ PZ72/230
Code nomenclature Nacres: NB.76
Informations supplémentaires : Poids : 27.00000kg
Description
Plaque chauffante haute précision• Plaque en alliage d'aluminium avec boîtier inox et affichage numérique de la température jusqu'à 300°C, précision ±0,5°C
• Régulateur de puissance 10 à 100 % et thermostat de sécurité surchauffe
• Disponible sur demande en version encastrable avec régulateur séparé
• Plaque haute précision ±0,5°C
Spécification
Plaque chauffante | |
Rectangle | |
20 x 14 po |
230 V | |
Alliage d’aluminium | |
100deg;C à 300deg;C |