Learn More
Fisherbrand™ Flacon à usage intensif
Code produit. 11533242 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 ml
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 11533242
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ce flacon pour les applications générales en laboratoire. Le flacon à usage intensif Fisherbrand™ offre une excellente résistance aux produits chimiques.
  • Autoclavables
  • Bouchon à vis en polypropylène  
  • Étanche
Spécification
Capacité (métrique) 60 ml
À utiliser avec (application) Parfaits pour les applications de laboratoire générales
Comprend Bouchon à vis
Matériau Plastique
Quantité 1Each
Closure Included Oui
Type de produit Flacon
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Bouchon à vis