Learn More
HECTD3 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | HECTD3 |
---|---|
Concentration | 0.27 mg/mL |
Applications | Immunoprecipitation, Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16838603
|
Proteintech
11487-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 13-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16828603
|
Proteintech
11487-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 13-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
The protein encoded by this gene transfers ubiquitin from an E2 ubiquitin-conjugating enzyme to targeted substrates, leading to the degradation of those substrates. The encoded protein has been shown to transfer ubiquitin to TRIOBP to facilitate cell cycle progression, and to STX8.Spécification
HECTD3 | |
Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
Q3U487, Q5T447 | |
76608, 79654 | |
HECTD3 Fusion Protein Ag1998 | |
Primary | |
-20°C | |
HECTD3 |
0.27 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
HECT domain containing 3, HECTD3, RP11 69J16.1 | |
Hectd3 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |