Learn More
Heidolph instruments Agitateurs verticaux Hei-TORQUE série Precision
Agitateurs verticaux Heidolph™ Hei-TORQUE série Précision, idéaux pour les tâches exigeantes qui doivent être reproductibles et traçables.
2980.00€ - 4495.00€
Spécification
Affichage Couleur, numérique (3,2 in)
Tension 230 V
Diamètre (métrique) de l’arbre 10,5 mm
Description Dimensions : 241 x 93 x 328 mm
Type de protection IP54
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Modèle Vitesse Couple Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Modèle Vitesse Couple Prix Quantité et disponibilité  
15331758
Afficher les documents Détails de la promotion
Heidolph instruments
501-64020-00
Hei-TORQUE Precision 400 10 à 400 tr/min, 200 à 2 000 tr/min 400 Ncm
4495.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 05-06-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15311758
Afficher les documents Détails de la promotion
Heidolph instruments
501-62020-00
Hei-TORQUE Precision 200 10 à 2 000 tr/min 200 Ncm
3345.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 17-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15301758
Afficher les documents Détails de la promotion
Heidolph instruments
501-61020-00
Hei-TORQUE Precision 100 10 à 2 000 tr/min 100 Ncm
2980.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 19-04-2024
Description
  • L’indication précise du couple affiche toutes les modifications de viscosité
  • Vitesse constante même en cas de variations de charge
  • Le moteur de nouvelle génération fournit une puissance maximale avec un minimum de bruit
  • Démarrage et arrêt sécurisés grâce à un panneau tactile coulissant qui permet d’éviter toute agitation involontaire
  • Interface RS 232 ou USB pour l’enregistrement de toutes les données de processus dans un fichier numérique
  • Logiciel gratuit permettant d’automatiser et d’enregistrer tous les paramètres de processus
Affichage numérique de 3,2 po pour une grande facilité d’utilisation :
  • Permet des profils préprogrammés et enregistre les profils dans la mémoire
  • Fonctionnement par intervalles
  • Affichage tr/min et graphique de couple
  • Réglage minuteur / compte à rebours / temps réel
Spécification
Spécification
Couleur, numérique (3,2 in)
10,5 mm
IP54
230 V
Dimensions : 241 x 93 x 328 mm