Learn More
Heidolph™ Hei-VAP Industrial B à verrerie
Features of the Hei-VAP Industrial B rotary evaporator are identical to the Hei-VAP Industrial minus some safety features and is ideal for limited budgets.
sur devis
Spécification
Vitesse 6 to 160 rpm
Plage de températures (métrique) 20°C to 180°C
Affichage 7 in. touchpanel
Indice IP IP20
Précision de la température ±1°C
Consulter d'autres spécifications
Description
Description
  • Image similaire 
  • Certification selon GMP disponible pour ce modèle: validation pour l’installation (IQ) et la qualification de fontionnement (OQ)
  • Grand panneau de contrôle à écran tactile avec affichages lumineux pour tous les paramètres de processus, rampes programmables
  • Base optionnelle entièrement manoeuvrable avec panneau amovible pour le stockage de la pompe à vide, de la verrerie, des solvants ou des accessoires
  • Le bain de chauffage universel reçoit de l’eau ou tout autre fluide de bain permettant des réglages de température jusqu’à 180 °C
  • Un système intégré de régulation du niveau de l’eau évite les débordements. De plus le bain d’eau à remplissage automatique évite tout risque de fonctionnement à sec. Une sortie inférieure permet une vidange facile
Ce modèle comporte les mêmes caractéristiques techniques que le Hei-VAP Industrial mais pour les budgets limités il est fourni sans les aspects de sécurité suivants:
  • Hotte de protection avec cadre en métal et verre de sécurité recouvrant le bain
  • Porte en PMMA à fort impact recouvrant le montage de verrerie
  • Portes verrouillées en PMMA à fort impact qui recouvrent les réceptacles des ballons récepteurs
Spécification
Spécification
6 to 160 rpm
7 in. touchpanel
±1°C
Glassware Assembly Rotary Evaporator
20°C to 180°C
IP20
4000 W
Yes