Learn More
Couvercles en quartz Helios Italquartz™
Marque:  Helios Italquartz 64P00010
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 11714066
  • 80.60€ / 1 pièce
Expédition estimée: 16-05-2024
Description
Creuset quartz
• Utilisation jusqu'à 1000°C
• Volume 15 à 190mL
• Bonne résistance aux chocs thermiques
• Attention, le quartz peut être attaqué par les chlorures, oxydes et carbonates alcalins et les sels qui se transforment à chaud en oxyde fusible et l'aluminium en fusion
• Chimiquement inerte vis à vis des acides (sauf HF) et résiste à la corrosion
• Couvercle
Spécification
Spécification
Transparent
30mL
38mm
Quartz
43mm
Couvercle