Learn More
Angelantoni Industrie™ Flux laminaire horizontal de la série Helios
Utilisé pour protéger le produit contre les effets dangereux dus à la diffusion incontrôlée de contaminants de l’air pendant sa manipulation.
Marque:  Angelantoni Industrie™ ST-00275400000
Code nomenclature Nacres: HA.23
Informations supplémentaires : Poids : 160.00000kg
Code produit. 11925078
  • 7998.42€ / 1 pièce
Expédition estimée
29-09-2021
Description
Description
  • Stérilité de la zone de travail supérieure à norme ISO EN14644 1 de classe 5 pour les particules de 0,3 mm et 0,5 mm
  • Vitesse de flux laminaire horizontal de 0,40 m/s, ± 20%
  • Plan de travail en acier inox avec finition AISI 304L 2B
  • Parois latérales en verre trempé
  • Éclairage du plan de travail avec deux lampes fluorescentes
  • Les ventilateurs sont de type centrifuge avec protection IP55
  • Filtration de l’air effectuée avec des préfiltres pour perdre une capacité de rétention élevée et des filtres HEPA H14
  • Système de commande à microprocesseur
  • Contrôleur de vitesse de l’air automatique avec affichage numérique
  • N° 3 par les trous sur chaque verre latéral pour toutes les installations de robinets
Spécification
Spécification
Système de ventilation : Un ventilateur
Filtres HEPA H14
Finition AISI 304L 2B
Modèle : Helio 48C
Deux lampes fluorescentes