missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Helios Italquartz Boîtes hémisphériques avec bec verseur, transparentes

Boîtes rondes, en capsule, en forme de bol, avec bec verseur, en verre de quartz transparent, durable, résistant et chimiquement inerte.

Marque:  Helios Italquartz 61P00008

Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15878014

  • 263.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 04-06-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier

Description

Description

  • Transparent
  • Fond rond
  • Avec bec verseur.
  • Chimiquement inerte
  • Excellente isolation électrique
  • Excellente solidité et durabilité
  • Stabilité thermique exceptionnelle par rapport au verre
Spécification

Spécification

Transparent, avec bec verseur
240 cc
Rond
Bec verseur
112 mm
Rond
Quartz
Boîte de culture hémisphérique
47 mm
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions