Learn More
Héparine, Fisher BioReagents
Catalog Number 10639163
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
250 mg
Conditionnement:
Poly Vial
9041-08-1
MFCD00081689
9041-08-1
MFCD00081689
L’héparine est utilisée comme anticoagulant dans la recherche biochimique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Heparin
Note relative au nom From Porcine Intestinal Mucosa
Couleur Blanc
pH 5.0 to 7.5
Perte à la dessiccation ≤5.0%
Conditionnement Poly Vial
Quantité 100 mg
Merck Index 15, 4688
Poids de la formule ≈5000
Tension de vapeur Negligible
Forme physique Poudre / Solide