Learn More
Héparine sodique, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-140388
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en verre
9041-08-1
MFCD00081689
9041-08-1
MFCD00081689
Le sel de sodium d’héparine, n° CAS 9041-08-1, est dérivé de la muqueuse intestinale porcine et présente une activité d’anticoagulant sanguin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
  • Le sel de sodium d’héparine indique l’activité de l’anticoagulant. Il peut également inhiber efficacement la prolifération des cellules mésenchymateuses et favorise la prolifération des cellules épithéliales primaires
  • Ce composé peut se lier à l’antithrombine III et inhiber les protéases de coagulation
Applications
  • Dans les études in vitro, il est utilisé comme principal composant des milieux sans sérum pour empêcher l’agrégation cellulaire
  • Le sel de sodium d’héparine peut également induire la croissance de cellules souches embryonnaires humaines dans un milieu défini exempt de sérum, agissant comme cofacteur de croissance des fibroblastes basique (FGF-2)
  • Il est également appliqué dans les études en laboratoire relatives à la différenciation et à la croissance des cellules souches
  • Dans les études in vitro, ce composé présente une action cytotoxique induisant la mort des cellules cancéreuses en interférant avec l’activité du facteur de transcription
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Heparin sodium
Absorbance ≤0.2% as nucleotides, 0.2 max. (0.4% in water) at 260nm, Protein and nucleotide impurities:, Protein and nucleotide impurities: at 0nm
Couleur Blanc
pH Inclusive between 5.5 (1% soln.)
Résidus d’allumage Inclusive between 30%
Perte à la dessiccation ≤8% (at 60°C for 4 hr.)
Spectre IR Test de réussite
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 250 mg
Merck Index 15, 4688
Pourcentage de pureté 150 I.U./mg min.
Concentration or Composition (by Analyte or Components) ≥150 I.U./mg
Forme physique Poudre