Learn More
Sel de sodium héparine, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 mU
100 kU
500 kU
Conditionnement:
Flacon en plastique
Spécification
Nom chimique ou matériau | Heparin Sodium Salt |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 1 mU |
Numéro MDL | MFCD00081689 |
Conditionnement | Flacon en plastique |