Learn More
Alfa Aesar™ HEPES, solution tampon de 0,5M, pH 7,0
41.39€ - 62.79€
Identifiants chimiques
CAS 7365-45-9
Formule moléculaire C8H18N2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 238.302
Numéro MDL MFCD00006158
Clé InChI JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 23831
ChEBI CHEBI:42334
Nom IUPAC Acide 2-[4-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-1-yl]éthanesulfonique
SMILES C1CN(CCN1CCO)CCS(=O)(=O)O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15422909
FDS Afficher les documents
Alfa Aesar™
J60064.AE
100mL
41.39€
100mL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock, prêt à être expédié : 1 Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
15432909
FDS Afficher les documents
Alfa Aesar™
J60064.AK
250mL
62.79€
250mL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock, prêt à être expédié : 1 Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Identifiants chimiques
7365-45-9
238.302
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:42334
C1CN(CCN1CCO)CCS(=O)(=O)O
C8H18N2O4S
MFCD00006158
23831
Acide 2-[4-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-1-yl]éthanesulfonique
Spécification
HEPES buffer soln.
7365-45-9
MFCD00006158
C1CN(CCN1CCO)CCS(=O)(=O)O
238.302
CHEBI:42334
7.0
0.5M buffer soln.
C8H18N2O4S
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
Acide 2-[4-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-1-yl]éthanesulfonique
23831
Liquide
100mL
FDS