Learn More
Thermo Scientific Chemicals HEPES, solution tampon de 1,0M, pH 7,0
Catalog Number p-7042482
Click to view available options
Quantité:
250 mL
500 mL
7365-45-9
C8H18N2O4S
238.30
MFCD00006158
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
23831
CHEBI:42334
sodium 2-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]ethane-1-sulfonate
OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
7365-45-9
C8H18N2O4S
238.30
MFCD00006158
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
23831
CHEBI:42334
sodium 2-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]ethane-1-sulfonate
OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
HEPES is common buffer for biological sciences, particularly used in cell culture to maintain physiological pH. It acts a buffering component, which is used in the preparation of buffers. It is described as one of the best all-purpose buffers available for use in biological research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
HEPES est un tampon commun pour les sciences biologiques, particulièrement utilisé dans la culture cellulaire pour maintenir le pH physiologique. Il agit comme un tampon qui est utilisé dans la préparation des tampons. Il est décrit comme l’un des meilleurs tampons polyvalents disponibles pour l’utilisation dans la recherche biologique.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau HEPES buffer soln.
Couleur Incolore
Concentration 1.0 M
pH 7.0
Forme physique Liquide
Quantité 250 mL
Informations sur la solubilité Miscible with water.