Learn More
Thermo Scientific™ Tampon de lyse HEPES avec Triton™ X100, 2X
46.00€ - 84.90€
Spécification
Contenu et stockage | Ambient temperatures |
---|---|
Description | Clear |
Format | Liquide |
Type de produit | Cell Lysis Reagent |
Concentration | 2X |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15485109
|
Thermo Scientific™
J62809.AK |
250 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15475109
|
Thermo Scientific™
J62809.=E |
125mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Ambient temperatures | |
Liquide | |
2X |
Clear | |
Cell Lysis Reagent |