Learn More
Acide heptadécanoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-140402
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
506-12-7
C17H34O2
270.44
MFCD00002751
KEMQGTRYUADPNZ-UHFFFAOYSA-N
margaric acid, n-heptadecanoic acid, margarinic acid, n-heptadecylic acid, n-heptadecoic acid, heptadecylic acid, fatty acids, c16-18, unii-v987y9oz8l, normal-heptadecanoic acid, margarinate
10465
CHEBI:32365
Acide heptadecanoïque
CCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
506-12-7
C17H34O2
270.44
MFCD00002751
KEMQGTRYUADPNZ-UHFFFAOYSA-N
margaric acid, n-heptadecanoic acid, margarinic acid, n-heptadecylic acid, n-heptadecoic acid, heptadecylic acid, fatty acids, c16-18, unii-v987y9oz8l, normal-heptadecanoic acid, margarinate
10465
CHEBI:32365
Acide heptadecanoïque
CCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Heptadecanoic acid
Note relative au nom 95%
Point de fusion 59°C to 61°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 364°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)15CO2H
Quantité 1 g
Beilstein 02, 376
Merck Index 15, 5816
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,benzene and acetone
Poids de la formule 270.44
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Flocons brillants ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Heptadecanoic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.