Learn More
Heptane, ≥99,8 % Honeywell™ Riedel-de-Haën™ TraceSELECT™
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
Description
Solvants de haute pureté pour l’analyse de la spéciation par LC-ICP-MS
Procédures de purification rigoureuses suivies de la spectroscopie UV, des tests IC et ICP-MS pour assurer une grande pureté chimique et une grande transmittance UV
Les valeurs vides pour les traces de métal dans ces solvants sont de l’ordre des ppb ou inférieures.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Heptane |
CAS | 142-82-5 |
Formule moléculaire | C7H16 |
Formule linéaire | CH3(CH2)5CH3 |
Numéro MDL | MFCD00009544 |
Numéro UN | UN1206 |
Beilstein | 1730763 |
Synonyme | n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water |
Clé InChI | IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N |