Learn More
Thermo Scientific™ Incubateur à CO2 Heracell™ VIOS 160i et 250i avec cuve en acier inoxydable
Réalisez votre prochaine percée majeure. Cet incubateur à CO2 fournit des performances fiables, une simplicité d’utilisation et la valeur nécessaires pour prendre en charge une variété de besoins de mise en culture.
26660.00€ - 28975.00€
Spécification
Certifications/conformité CE, CSA
Matériau de la cuve Acier inoxydable électropoli
Sorties de données USB et 4 à 20 mA en option
Plage de températures (métrique) De 3°C au-dessus de la température ambiante à 55°C
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Description Technologie des capteurs du CO2 Caractéristiques électriques Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Description Technologie des capteurs du CO2 Caractéristiques électriques Prix Quantité et disponibilité  
15381075 Afficher les documents Thermo Scientific™
50145502
Incubateur à CO2 à cuve double Heracell VIOS 160i doté de deux cuves indépendantes avec capteur de CO2 TC180, adaptateur d’empilage et socle de support sur roulettes, 230V, 50/60 Hz Capteur CT 230 V - 50/60 Hz 26660.00€
1 pièce Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
23-06-2020
Ajouter au panier
15383212 Afficher les documents Thermo Scientific™
50145515
Incubateur à CO2 à cuve double Heracell VIOS 160i doté de deux cuves indépendantes avec capteur de CO2 IR180Si, adaptateur d’empilage et socle de support sur roulettes, 230V, 50/60 Hz Capteur IR 230 V - 50/60 Hz 28975.00€
1 pièce Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
15-06-2020
Ajouter au panier
Description
Description
Cuve à chauffage direct 
  • Choix d’une cuve en acier inoxydable électropoli de 165 l (5,8 pi³) ou de 255 l (9,0 pi³) peu encombrante et facilement empilable 
  • Ouverture de porte à gauche en standard, ouverture de porte réversible pour une plus grande souplesse
Circulation d’air active  THRIVE 
  • Ventilateur en cuve qui distribue doucement de l’air propre et humidifié dans toute la cuve, garantissant ainsi des conditions homogènes 
  • Récupération rapide de tous les paramètres en moins de dix minutes pour des conditions stables de mise en culture 
  • Fonction d’arrêt automatique qui désactive le fonctionnement du ventilateur lors de l’ouverture des portes afin de minimiser l’échange d’air
Filtration HEPA ISO 5 
  • HEPA en cuve qui filtre en continu l’intégralité du volume d’air de la cuve toutes les 60 secondes
  • Qualité de l’air en salle blanche de classe ISO 5 atteinte dans la cuve de culture en moins de cinq minutes
  • Protection continue en minimisant les risques que des contaminants s’installent sur les surfaces intérieures
Réservoir d’humidité protégé 
  • Réservoir d’eau directement chauffé qui offre une grande stabilité des niveaux d’humidité relative, permettant d’éviter le dessèchement des cultures 
  • Couvercle qui empêche les particules et les milieux de culture éclaboussés de décanter dans le réservoir
  • Cuve intérieure sans condensation, ce qui limite le développement d’un terrain de prolifération pour les contaminants
  • Récupération de l’humidité 5 fois plus rapide que d’autres conceptions de bac à eau classiques
  • Pour faciliter la manipulation de l’eau, le réservoir d’humidité peut être rempli ou vidé sans retirer les étagères ou les cultures
Capteurs et sondes in situ
  • Double sonde de température  pour la protection contre la surchauffe avec système de secours fonctionnel
  • Choix de conductivité thermique (CT) avec compensation HR ou capteur de CO2 à infrarouge (IR) mono faisceau et à longueur d’onde double2
  • Plages de contrôle d’O2 allant de 1 à 21 % (hypoxique) et de 5 à 90 % (hyperoxique)
Cycle de défection haute température Steri-Run 
  • Cycle nocturne qui simplifie le nettoyage et élimine la nécessité d’autoclavage séparé des pièces
  • Cycle de 180 °C qui garantit une stérilisation uniforme équivalente à un état stérile 10-6 sur toutes les surfaces de la cuve, éliminant ainsi les contaminants biologiques
Commande par écran tactile iCAN™ intuitif et interactif
  • Affichage de messages pratiques à l’intention de l’utilisateur et de rappels pour faciliter la navigation
  • Langues sélectionnables pour un fonctionnement simplifié : allemand, anglais, espagnol, français, italien, japonais et mandarin
  • Visibilité des changements dans l’environnement de culture sur des graphiques de performance et des journaux de consignation des erreurs et des données
Informations de commande :
  • Les modèles à cuve double comprennent un adaptateur d’empilage et un socle de support sur roulettes
Spécification
Spécification
CE, CSA
Acier inoxydable électropoli
USB et 4 à 20 mA en option
De 3°C au-dessus de la température ambiante à 55°C