missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Incubateur microbiologique Heratherm™ General Protocol

Réalisez de nombreuses applications générales grâce aux incubateurs General Protocol.

1380.00€ - 5861.00€


Produits 5
Code produit Marque Capacité (métrique) Caractéristiques électriques Type de bouchon Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité (métrique) Caractéristiques électriques Type de bouchon Prix Quantité et disponibilité  
10529070 Voir les accessoires Thermo Scientific™
51028130
75 L 230V 50/60 Hz Spécifique selon le pays 1380.00€
1 pièce Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock 3
Ajouter au panier
 
10839810 Voir les accessoires Thermo Scientific™
51028131
117 L 230V 50/60 Hz Spécifique selon le pays 1940.00€
1 pièce Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Pour délai, nous consulter 03 88 67 14 14
Ajouter au panier
 
10744262 Voir les accessoires Thermo Scientific™
51028132
194 L 230V 50/60 Hz Spécifique selon le pays 2705.00€
1 pièce Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Pour délai, nous consulter 03 88 67 14 14
Ajouter au panier
 
12625306 Voir les accessoires Thermo Scientific™
51029322
405 L 230 V, 50/60 Hz Spécifique selon le pays 4283.00€
1 pièce Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Pour délai, nous consulter 03 88 67 14 14
Ajouter au panier
 
12635306 Voir les accessoires Thermo Scientific™
51029334
747 L 230 V, 50/60 Hz Spécifique selon le pays 5861.00€
1 pièce Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Pour délai, nous consulter 03 88 67 14 14
Ajouter au panier
 
Description

Description

Caractéristiques Principales :
  • La convection naturelle procure un léger flux d’air et un séchage minimal
  • Chambre en acier inoxydable résistant à la corrosion (AISI 430)
  • Interface utilisateur conviviale pour le réglage de la température
  • Grand affichage fluorescent à vide, haute lisibilité
  • Incubateur incroyablement compact
Sécurité de température :
  • Plage de températures de l’ambiant +5° à 75°C
  • Uniformité thermique de ±0,6°C (mesurée à 37°C)
  • Stabilité thermique de ±0,2°C (mesurée à 37°C)
  • La porte interne en verre vous permet de voir les échantillons sans affecter la température

Informations de Commande :

Les produits proposés peuvent varier d’un pays à l’autre.

Warranty

2 years

Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.