Learn More
Hexaéthylène glycol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11391527
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2615-15-8
C12H26O7
282.333
MFCD00002877
IIRDTKBZINWQAW-UHFFFAOYSA-N
hexaethylene glycol, hexagol, 3,6,9,12,15-pentaoxaheptadecane-1,17-diol, hexaoxyethylene glycol, peg-6, polyethylene glycol 300, polyoxyethylene 6, hexaethyleneglycol, 2-2-2-2-2-2-hydroxyethoxy ethoxy ethoxy ethoxy ethoxy ethanol, ho-peg6-oh
17472
CHEBI:49793
2-[2 -[2-[2-[2-(2-hydroxyéthoxy)éthoxy]éthoxy]éthoxy]éthoxy]éthanol
C(COCCOCCOCCOCCOCCO)O
2615-15-8
C12H26O7
282.333
MFCD00002877
IIRDTKBZINWQAW-UHFFFAOYSA-N
hexaethylene glycol, hexagol, 3,6,9,12,15-pentaoxaheptadecane-1,17-diol, hexaoxyethylene glycol, peg-6, polyethylene glycol 300, polyoxyethylene 6, hexaethyleneglycol, 2-2-2-2-2-2-hydroxyethoxy ethoxy ethoxy ethoxy ethoxy ethanol, ho-peg6-oh
17472
CHEBI:49793
2-[2 -[2-[2-[2-(2-hydroxyéthoxy)éthoxy]éthoxy]éthoxy]éthoxy]éthanol
C(COCCOCCOCCOCCOCCO)O
Hexaethylene glycol exhibits antioxidant, antimicrobial and anti-cancer properties. It also shows potential application as functional hydraulic fluids. It is used as a surfactant building block as well as used in biological sample preparation. Further, it is employed in the synthesis of binaphthol-based macrocyclic ethers using intramolecular oxidative coupling with CuCl(OH).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’hexaéthylène glycol présente des propriétés antioxydantes, antimicrobiennes et anticancéreuses. Il présente également une application potentielle en tant que fluides hydrauliques fonctionnels. Il est utilisé comme bloc de construction de surfactants ainsi que dans la préparation d’échantillons biologiques. De plus, il est utilisé dans la synthèse d’éthers macrocycliques à base de binaphthol par un couplage oxydatif intramoléculaire avec CuCl(OH).
Solubilité
Miscible avec le chloroforme et le méthanol. 
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Hexaethylene Glycol
Point de fusion 5°C to 7°C
Densité 1.123
Point d’ébullition 216°C to 217°C (4 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.464
Quantité 25 g
Beilstein 1638281
Informations sur la solubilité Miscible with chloroform and methanol.
Poids de la formule 282.33
Pourcentage de pureté 96%