Learn More
Hexafluorobenzene, 99%, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 120545000
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 392-56-3 Poids : 0.90000kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : II
Quantité. 500mL
Emballage Glass Bottle
Code produit. 15129163
  • 1082.00€ / 500mL
En stock 2
Ajouter au panier
Spécification
Identifiants chimiques
392-56-3
186.056
ZQBFAOFFOQMSGJ-UHFFFAOYSA-N
9805
1,2,3,4,5,6-hexafluorobenzene
C6F6
MFCD00000288
hexafluorobenzene, perfluorobenzene, benzene, hexafluoro, hexafluorbenzol, unii-cmc18t611k, benzene, 1,2,3,4,5,6-hexafluoro, hexa fluorobenzene, hexafluoro benzene, pubchem18879, acmc-1bmus
CHEBI:38589
C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)F
Spécification
Hexafluorobenzene
10°C
Glass Bottle
1.612
Colorless to Yellow
500mL
99%
C6F6
1993
ZQBFAOFFOQMSGJ-UHFFFAOYSA-N
1,2,3,4,5,6-hexafluorobenzene
9805
186.06
99%
1.6120g/mL
Authentic
1.3760 to 1.3780
81.0°C to 82.0°C (743.0mmHg)
3.7°C to 4.1°C
392-56-3
C6F6
MFCD00000288
hexafluorobenzene, perfluorobenzene, benzene, hexafluoro, hexafluorbenzol, unii-cmc18t611k, benzene, 1,2,3,4,5,6-hexafluoro, hexa fluorobenzene, hexafluoro benzene, pubchem18879, acmc-1bmus
C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)F
186.056
CHEBI:38589
Liquid
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Hexafluorobenzene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.