Learn More
Hexacétocyclohexane octahydratée, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Hexaketocyclohexane octahydrate |
Note relative au nom | 97% |
Point de fusion | 90.0°C to 93.0°C |
Couleur | Beige à marron-gris |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre |
Quantité | 10 g |
Beilstein | 07, 907 |
Poids de la formule | 312.17 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Hexaketocyclohexane octahydrate
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H332-Nocif par inhalation.
- H312-Nocif par contact cutané.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.