Learn More
Hexaméthylcyclotrisiloxane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-141998
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en verre
541-05-9
C6H18O3Si3
222.46
MFCD00005943
HTDJPCNNEPUOOQ-UHFFFAOYSA-N
hexamethylcyclotrisiloxane, cyclotrisiloxane, hexamethyl, dimethylsiloxane cyclic trimer, unii-epv75l8o0r, ccris 1326, sdk 10, hexamethylcyclohexasiloxane, epv75l8o0r, cyclotrisiloxane, 2,2,4,4,6,6-hexamethyl, dsstox_cid_7185
10914
C[Si]1(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O1
541-05-9
C6H18O3Si3
222.46
MFCD00005943
HTDJPCNNEPUOOQ-UHFFFAOYSA-N
hexamethylcyclotrisiloxane, cyclotrisiloxane, hexamethyl, dimethylsiloxane cyclic trimer, unii-epv75l8o0r, ccris 1326, sdk 10, hexamethylcyclohexasiloxane, epv75l8o0r, cyclotrisiloxane, 2,2,4,4,6,6-hexamethyl, dsstox_cid_7185
10914
C[Si]1(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Hexamethylcyclotrisiloxane
Note relative au nom 98%
Point de fusion 63.0°C to 67.0°C
Couleur Incolore à blanc
Point d’ébullition 134.0°C
Point d’éclair 35°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Beilstein 04,III,1884
Merck Index 09,4559
Nom IUPAC 2,2,4,4,6,6-hexaméthyl-1,3,5,2,4,6-trioxatrisilinane
Poids de la formule 222.47
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Morceaux cristallins
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Hexamethylcyclotrisiloxane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 1
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.