Learn More
L’hexaméthylènetétramine, 98,5 %, contient un agent anticancéreux, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-142065
27.33 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
100-97-0
C6H12N4
140.19
MFCD00006895
VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N
methenamine, hexamethylenetetramine, hexamine, urotropine, 1,3,5,7-tetraazaadamantane, hexamethylenamine, aminoform, methenamin, urotropin, formamine
4101
CHEBI:6824
C1N2CN3CN1CN(C2)C3
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
100-97-0
C6H12N4
140.19
MFCD00006895
VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N
methenamine, hexamethylenetetramine, hexamine, urotropine, 1,3,5,7-tetraazaadamantane, hexamethylenamine, aminoform, methenamin, urotropin, formamine
4101
CHEBI:6824
C1N2CN3CN1CN(C2)C3
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Hexamethylenetetramine
Note relative au nom 98.5%
Point de fusion 260.0°C
Couleur Blanc
Densité 1.3300g/mL
Point d’éclair 250°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5%
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 1 kg
Beilstein 01, 583
Fieser 01,427; 02,208; 04,243; 09,234
Merck Index 15, 6038
Gravité spécifique 1.33
Informations sur la solubilité Solubility in water: 895g/L (20°C). Other solubilities: soluble in chloroform: 13.4% (20°C), soluble in ethanol: 2.89% (20°C), soluble in acetone: 0.65% (20°C), insoluble in ether: 0.06% (20°C), soluble in methanol: 7.25% (20°C)
Point de sublimation 263.0 °C
Poids de la formule 140.19
Pourcentage de pureté 98.5%
Forme physique Poudre cristalline