Learn More
L’hexaméthylènetétramine, 98,5 %, contient un agent anticancéreux, ACROS Organics™
Marque: Acros Organics 232890010
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 100-97-0 Poids : 1.05000kg Transport : UN number : 1328 Chem class : 4.1 Pack group : III
Quantité | 1kg |
---|---|
Conditionnement | Flacon en plastique |
Identifiants chimiques
100-97-0 | |
140.19 | |
VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N | |
4101 | |
C1N2CN3CN1CN(C2)C3 |
C6H12N4 | |
MFCD00006895 | |
methenamine, hexamethylenetetramine, hexamine, urotropine, 1,3,5,7-tetraazaadamantane, hexamethylenamine, aminoform, methenamin, urotropin, formamine | |
CHEBI:6824 |
Spécification
Hexamethylenetetramine | |
250°C | |
Flacon en plastique | |
1.33 | |
0.5% max. (K.F.) | |
260.0°C | |
98.5% | |
98.5% | |
MFCD00006895 | |
01,427; 02,208; 04,243; 09,234 | |
methenamine, hexamethylenetetramine, hexamine, urotropine, 1,3,5,7-tetraazaadamantane, hexamethylenamine, aminoform, methenamin, urotropin, formamine | |
VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N | |
140.19 | |
CHEBI:6824 | |
Poudre cristalline |
1.3300g/mL | |
Authentic | |
Particle size (> 0.2mm):> 50% | |
263.0 °C | |
Blanc | |
1kg | |
100-97-0 | |
C6H12N4 | |
01, 583 | |
15, 6038 | |
Solubility in water: 895g/L (20°C). Other solubilities: soluble in chloroform: 13.4% (20°C), soluble in ethanol: 2.89% (20°C), soluble in acetone: 0.65% (20°C), insoluble in ether: 0.06% (20°C), soluble in methanol: 7.25% (20°C) | |
C1N2CN3CN1CN(C2)C3 | |
4101 | |
140.19 | |
98.5% |