Learn More
Alcool hexylique, 98 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3736662
15.20 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
2.5 L
10 L
25 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Tambour métallique
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
111-27-3
C6H14O
102.18
MFCD00002982
ZSIAUFGUXNUGDI-UHFFFAOYSA-N
1-hexanol, hexyl alcohol, hexanol, n-hexanol, n-hexyl alcohol, 1-hexyl alcohol, 1-hydroxyhexane, amylcarbinol, caproyl alcohol, pentylcarbinol
8103
CHEBI:87393
hexane-1-ol
CCCCCCO
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
111-27-3
C6H14O
102.18
MFCD00002982
ZSIAUFGUXNUGDI-UHFFFAOYSA-N
1-hexanol, hexyl alcohol, hexanol, n-hexanol, n-hexyl alcohol, 1-hexyl alcohol, 1-hydroxyhexane, amylcarbinol, caproyl alcohol, pentylcarbinol
8103
CHEBI:87393
hexane-1-ol
CCCCCCO
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Hexyl alcohol
Acidité 0.02mg KOH/g max.
Point de fusion -52.0°C
Densité 0.8136g/mL
Point d’ébullition 156.0°C to 157.0°C
Point d’éclair 59°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)5OH
Indice de réfraction 1.4170 to 1.4190
Quantité 100 mL
Beilstein 01, 407
Merck Index 15, 4734
Gravité spécifique 0.8136
Informations sur la solubilité Solubility in water: 6g/L (25°C). Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Viscosité 5.3 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 102.18
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Pures
Forme physique Liquide