Learn More
HIC2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | HIC2 |
---|---|
Concentration | 0.61 mg/mL |
Applications | Immunoprecipitation, Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16802095
|
Proteintech
22788-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 03-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16892085
|
Proteintech
22788-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 03-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
HIC2 contains 5 C2H2-type zinc fingers and 1 BTB (POZ) domain. It belongs to the krueppel C2H2-type zinc-finger protein family, Hic subfamily and is a transcriptional repressor.Spécification
HIC2 | |
Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q96JB3 | |
23119 | |
HIC2 Fusion Protein Ag18789 | |
Primary | |
-20°C | |
HIC2 |
0.61 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
Hic 2, Hic 3, HIC2, HRG22, hypermethylated in cancer 2, KIAA1020, ZBTB30 | |
HIC2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |