Learn More
Desséchant/Purificateur à absorption élevée
Catalog Number 11830520
Click to view available options
Quantité:
Boîte de 6
Conditionnement:
1Chaque
Grâce à ce dessiccant indicateur, éliminez les substances dangereuses de l’air ou des liquides et déshumidifiez également l’air. Le dessiccant / purificateur à absorption élevée Cole-Parmer™ absorbe 107 % de son poids en eau.
Ce dessiccant indicateur (silicate d’alumine) absorbe rapidement 107 % de son propre poids en eau et sèche à un point de rosée de –100°F. Il réduit l’humidité de l’air ou du gaz à 17 % dans un pièce avec une température de 70°F et une humidité relative de 40 %. Le dessiccant peut être réactivé à plusieurs reprises dans un four, un déshumidificateur ou un four à micro-ondes. Taille des pores comprise entre 2,6 à 5,0 Å.
Quantité Boîte de 6
Dimensions de la maille 2.6 à 5.0 Å
Humidité 0.17
Conditionnement 1Chaque
Absorption d’eau 107 %
compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P308+P311-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: hydrous calcium sodium aluminosillicate