Learn More
Porcelaines Avignon™ Creusets en porcelaine de forme haute
Creuset en porcelaine émaillée de forme haute présentant une résistance élevée aux chocs thermiques et physiques. Les creusets en porcelaine de forme haute Porcelaines Avignon™ sont chimiquement neutres et sont dotés d’un émail inaltérable à la plupart des acides concentrés.
Marque: Porcelaines Avignon™ 11206
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.22500kg
Description
- Porcelaine spécialisée avec un coefficient de dilatation très faible.
- Résistance élevée aux chocs thermiques et physiques de tous types.
- Porcelaine émaillée : peut supporter des températures allant jusqu’à 1200°C
- Étanche aux liquides et aux gaz.
- Chimiquement neutre.
- L’émail est inaltérable aux acides concentrés (à l’exception de l’acide hydroflurique), même à l’état d’ébullition et pour une durée presque illimitée.
Spécification
Porcelaine | |
1200°C | |
45mm | |
Creusets en porcelaine de forme haute |
Vitrifié | |
40mL | |
51mm |