Learn More
Kartell™ Plateaux en polystyrène résistant aux chocs Plastilab™
Pour les produits alimentaires et l’usage général en laboratoire.
Marque: Kartell™ 0570603
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Avec pieds rainurés pour plus de stabilité
- Non autoclavable
Spécification
Ext. : 303 x 151 x 42 ; Int. : 270 x 120 x 30 mm | |
20/boîte | |
Non autoclavable | |
Blanc | |
260 mm (intérieur), 303 mm (extérieur) | |
Plateau |
Produits alimentaires et utilisation générale en laboratoire | |
Rectangulaires | |
1,4 L | |
30 mm (intérieur), 42 mm (extérieur) | |
PS | |
110 mm (intérieur), 151 mm (extérieur) |