Learn More
Abeba™ Chaussures 7008 High Original
Résistance aux graisses animales, aux huiles et aux carburants. Traitement Sanitized™.
Marque:  Abeba™ 7008/41
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.55000kg
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15682458
  • 44.20€ / 1 paire
Date d’expédition estimée: 15-07-2021
Ajouter au panier
Description
Description
  • EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC
  • Cuir lisse, perforé
  • Blanc
  • Semelle extérieure antidérapante en PU
  • Traitement Sanitized
  • Antistatiques
  • Sangle de talon pliable, réglable
  • Revêtement supérieur en cuir
  • Chausse étroit
  • Talon compensé 45 mm
Spécification
Spécification
Graisses animales, huiles et carburants
Blanc
41
PUR
EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC/li
Cuir
Antidérapant
7008