Learn More
Cytiva Cartouches d’extraction Soxhlet en microfibres de verre de haute pureté Whatman™
Conçues pour s’adapter à la plupart des unités d’extraction Soxhlet. Les cartouches d’extraction Soxhlet en microfibre de verre haute pureté Whatman™ sont fabriquées avec 100 % de microfibre de verre borosilicaté. Elles conviennent bien au contrôle de la pollution lorsqu’une analyse de gaz chauds et acides est nécessaire.
222.00€ - 585.00€
Spécification
Description | Les cartouches d’extraction 100 % en microfibres de verre borosilicaté (HP-GF) Whatman de GE sont conçues pour s’adapter à la plupart des unités d’extraction Soxhlet. Elles conviennent bien au contrôle de la pollution lorsqu’une analyse de gaz chauds et acides est nécessaire. |
---|---|
Matériau | Fibres en verre borosilicaté |
À utiliser avec (application) | Surveillance des gaz de cheminée. Extraction Soxhlet. Analyse des résidus de pesticides. Détermination de la teneur en huile / graisse des aliments. Analyse des huiles et graisses dans les déchets solides. |
Qualité | HP-GF |
À utiliser avec (équipement) | Unités d’extraction Soxhlet |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) intérieur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) intérieur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11390714
|
Cytiva
2814-199 |
90 mm | 19 mm |
346.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 17-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11370384
|
Cytiva
2814-300 |
100 mm | 30 mm |
222.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 17-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11300724
|
Cytiva
2814-432 |
123 mm | 43 mm |
585.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 17-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Designed to fit most Soxhlet extraction units. Whatman™ High Purity Glass Microfiber Soxhlet Extraction Thimbles are made of 100% borosilicate glass microfiber. They are well-suited to pollution monitoring when analysis of hot and acidic gases is required.
- Résistance thermique pouvant atteindre 500°C
- Sans liant, sans additifs chimiques
- Conçues pour s’adapter à la plupart des extracteurs Soxhlet disponibles dans le commerce.
- Efficace lorsqu’utilisé avec des solvants incompatibles avec les matériaux cellulosiques
- Applications : analyse des gaz chauds et acides lors du contrôle des émissions et de la surveillance des gaz de cheminée, analyse des résidus de pesticides par extraction Soxhlet, détermination de la teneur en huile/graisse des aliments, analyse des huiles et graisses dans les déchets solides
Spécification
Les cartouches d’extraction 100 % en microfibres de verre borosilicaté (HP-GF) Whatman de GE sont conçues pour s’adapter à la plupart des unités d’extraction Soxhlet. Elles conviennent bien au contrôle de la pollution lorsqu’une analyse de gaz chauds et acides est nécessaire. | |
Surveillance des gaz de cheminée. Extraction Soxhlet. Analyse des résidus de pesticides. Détermination de la teneur en huile / graisse des aliments. Analyse des huiles et graisses dans les déchets solides. | |
Unités d’extraction Soxhlet | |
500deg;C |
Fibres en verre borosilicaté | |
HP-GF | |
932deg;F | |
Cartouche d’extractio |