Learn More
Nabertherm Four haute température, série LHT/D
Les modèles de table compacts conviennent parfaitement au frittage des matériaux céramiques techniques, tels que les bridges dentaires en oxyde de zirconium.
Marque: Nabertherm LHT317PN1
Informations supplémentaires : Poids : 75.00000kg
Description
- Température maximale : 1650°C
- Éléments chauffants de haute qualité en disiliciure de molybdène
- Enveloppe à double paroi en tôle d’acier inox structurée avec un ventilateur de refroidissement supplémentaire pour que la température de la surface reste basse
- Les seuls matériaux fibreux utilisés sont ceux qui ne sont pas classifiés comme cancérogènes, selon TRGS 905, classe 1 ou 2
- Conception compacte avec porte à guillotine et ouverture vers le haut
- Entrée d’air réglable
- Ouverture pour l’air d’échappement au niveau de la partie supérieure
- Thermocouple de type B
- Application définie dans les limites des consignes d’utilisation
- Logiciel NTLog Basic pour régulateur Nabertherm : enregistrement des données relatives aux processus avec une clé USB
Spécification
3 L | |
155 x 135 x 200 mm | |
60 kg |
P470 | |
630 x 470 x 1020 mm |